Få mere at vide
1-Methylpiperidine-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperidine-4-methanol |
| Brydningsindeks | 1.476 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 129.2 |
| Procent renhed | 97% |