Få mere at vide
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15448305
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448305 1 g 1g
15458305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33083.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71985-80-3 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71985-80-3
Molekylær formel C7H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 179.644
MDL nummer MFCD00190235
InChI nøgle NLUDEWJJEMHIIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-carboxy-1-methyl-piperidine hcl, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid hcl, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, hydrochloride, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid, chloride, 4-piperidinecarboxylicacid,1-methyl-,hydrochloride 1:1, pubchem8007
PubChem CID 2760043
IUPAC navn 1-methylpiperidin-4-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL CN1CCC(CC1)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Smeltepunkt 225°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 179.65
Procent renhed 96%