Få mere at vide
1-Methylpiperidine-2-methanol, 97%
Artikelnummer. 11399759
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399759 100 g 100g
11379759 5 g 5g
11389759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22187.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20845-34-5 | C7H15NO | 129.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20845-34-5
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.203
MDL nummer MFCD00006494
InChI nøgle HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
PubChem CID 89394
IUPAC navn (1-methylpiperidin-2-yl)methanol
SMIL CN1CCCCC1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperidine-2-methanol
Tæthed 0.984
Kogepunkt 79°C to 80°C (7 mmHg)
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 100 g
Beilstein 103612
Formel vægt 129.2
Procent renhed 98%