Få mere at vide
1-Methylpiperidin-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperidin-3-one |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 113.0841 |