Få mere at vide
(1-methylpiperid-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3629682
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10516154
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC66113CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 14613-37-7
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.219
MDL nummer MFCD06738902
InChI nøgle KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
PubChem CID 13675353
IUPAC navn (1-methylpiperidin-3-yl)methanamin
SMIL CN1CCCC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%