Få mere at vide
1-Methylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperazine |
| CAS | 109-01-3 |
| Molekylær formel | C5 H12 N2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-Methylpiperazine, Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Piperazine, 1-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylpiperazine (ACI), 1-Methyl-1,4-piperazine, 1-Methyltetrahydro-1,4-diazine, N-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine, NSC 30195, NSC 30675 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1-methylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.16 |
| Formel vægt | 100.1 |