Få mere at vide
1-Methylpiperazine, TRC
Artikelnummer. 30480471
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30480471 50 g
1 options
Artikelnummer. 30480471 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32649550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperazine
CAS 109-01-3
Molekylær formel C5 H12 N2
Mængde 50 g
Synonym 1-Methylpiperazine, Cyclizine Hydrochloride Imp. A (EP), Imatinib Mesilate Imp. G (Pharmeuropa), Piperazine, 1-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 1-Methylpiperazine (ACI), 1-Methyl-1,4-piperazine, 1-Methyltetrahydro-1,4-diazine, N-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine, NSC 30195, NSC 30675
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
SMIL CN1CCNCC1
IUPAC navn 1-methylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.1