Få mere at vide
1-Methylpiperazindihydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperazine Dihydrochloride |
| CAS | 34352-59-5 |
| Molekylær formel | C5H14Cl2N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Methylpiperazine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CN1CCNCC1 |
| IUPAC navn | 1-methylpiperazin; dihydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.08 |
| Formel vægt | 172.0534 |