Få mere at vide
1-Methylpiperazindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30482105
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30482105 10 g
1 options
Artikelnummer. 30482105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32643010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperazine Dihydrochloride
CAS 34352-59-5
Molekylær formel C5H14Cl2N2
Mængde 10 g
Synonym N-Methylpiperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2.2ClH/c1-7-4-2-6-3-5-7;;/h6H,2-5H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCNCC1
IUPAC navn 1-methylpiperazin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 173.08
Formel vægt 172.0534