Få mere at vide
1-Methylpiperazin dihydrochlorid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431838
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431838 5 g 5g
15441838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55536.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34352-59-5
Molekylær formel C5H14Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 173.081
MDL nummer MFCD00012755
InChI nøgle AILFRWRYZZVJTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperazine dihydrochloride, methylpiperazine, chloride, chloride, piperazine, 1-methyl-dihydrochloride, pubchem15033, methylpiperazine dihydrochloride, n-methylpiperazine dihydrochloride, piperazine, 1-methyl-, dihydrochloride
PubChem CID 2734715
IUPAC navn 1-methylpiperazine;dihydrochloride
SMIL CN1CCNCC1.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperazine dihydrochloride
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Farve White
Mængde 5 g
Formel vægt 173.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder