Få mere at vide
1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperazine |
| Smeltepunkt | -6.0°C |
| Tæthed | 0.9030g/mL |
| Kogepunkt | 138.0°C |
| Flammepunkt | 42°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4645 to 1.4665 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Methylpiperazine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.