Få mere at vide
1-Methylpiperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10103020 500 g Glasflaske 500g
10417940 5 g Glasflaske 5g
10427940 100 g Glasflaske 100g
11926521 2.5 kg Metal tromme 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10103020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156915000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-01-3
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.16
InChI nøgle PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
IUPAC navn 1-methylpiperazin
SMIL CN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperazine
Smeltepunkt -6.0°C
Tæthed 0.9030g/mL
Kogepunkt 138.0°C
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4645 to 1.4665
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.903
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and aceton
Viskositet 4 mPa.s (20°C)
Formel vægt 100.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.