Få mere at vide
1-methylpiperazin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449802
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449802 2500 mL 2500ml
11429802 100 mL 100ml
11439802 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449802 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10837.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-01-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
1-Methylpiperazin anvendes til fremstilling af 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenon. Det er involveret i fremstillingen af 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazin ved at reagere med 1-chlor-4-methoxy-benzen. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser som ofloxacin, rifampicin, clozapin, sildenafil, trifluoperazin og zopiclon. Yderligere bruges det som en efterlignende skabelon ved fremstillingen af molekylært prægede mikrosfærer. Ud over dette bruges det til generering af difunktionel stærk anionbytningsstationær fase fra et 1,4-diazacyclohexanderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylpiperazin anvendes til fremstilling af 2-(4-methyl-1-piperazinylmethyl)acrylophenon. Det er involveret i fremstillingen af 1-(4-methoxy-phenyl)-4-methyl-piperazin ved at reagere med 1-chlor-4-methoxy-benzen. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser som ofloxacin, rifampicin, clozapin, sildenafil, trifluoperazin og zopiclon. Yderligere bruges det som en efterlignende skabelon ved fremstillingen af molekylært prægede mikrosfærer. Ud over dette bruges det til generering af difunktionel stærk anionbytningsstationær fase fra et 1,4-diazacyclohexanderivat.
Opløselighed Blandbar med
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-01-3
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00005966
InChI nøgle PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperazine, piperazine, 1-methyl, 4-methylpiperazine, 1-methyl-piperazine, n-methyl piperazine, 1-methyl piperazine, methylpiperazine, n-methyl-piperazine, n-methylpiperazin, 1-methylpyperazine
PubChem CID 53167
IUPAC navn 1-methylpiperazin
SMIL CN1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylpiperazine
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 0.903
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.4655
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 102724
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water and methanol.
Formel vægt 100.17
Procent renhed ≥98%