missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methylphenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylphenanthrene |
| CAS | 832-69-9 |
| Molekylær formel | C15 H12 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phenanthrene, 1-methyl-, 1-Methylphenanthrene, NSC 146583 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12/c1-11-5-4-8-15-13(11)10-9-12-6-2-3-7-14(12)15/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc2c1ccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1-methylphenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vægt | 192.0939 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?