missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methylnicotinamide Iodide, Mikromol™
Beskrivelse
1-Methylnicotinamide Iodide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylnicotinamide Iodide |
| CAS | 6456-44-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methylnicotinamide Iodide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H9 N2 O . I |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium iodide (6CI,7CI), Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-methyl-, iodide (9CI), Pyridinium, 3-carbamoyl-1-methyl-, iodide (8CI), Pyridinium, 3-carbamyl-1-methyl-, iodide (4CI), 1-Methylnicotinamide iodide, Nicotinamide methiodide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O.HI/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H |
| SMIL | [I-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N |
| IUPAC navn | 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxamide;iodide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?