Få mere at vide
1-methylnicotinamidchlorid, TRC
Artikelnummer. 30483882
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483882 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320995100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylnicotinamide chloride
CAS 1005-24-9
Molekylær formel C7 H9 N2 O . Cl
Mængde 100 mg
Synonym Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carbamoyl-1-methylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','3-(aminocarbonyl)-1-methyl-','chloride (9CI), Pyridinium','3-carbamoyl-1-methyl-','chloride (8CI), 1-Methyl-3-carbamoylpyridinium chloride, 1-Methylnicotinamide chloride, 3-(Aminocarbonyl)-1-methylpyridinium chloride, 3-Carbamyl-1-methylpyridinium chloride, N-Methyl-3-carboxamidepyridinium chloride, N-Methylnicotinamide chloride, N1-Methylnicotinamide chloride, Nicotinamide methochloride, Trigonellamide chloride
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
SMIL [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)N
IUPAC navn 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxamid; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 172.61
Formel vægt 172.0403