Få mere at vide
1-Methylnapththalen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylnaphthalene |
| CAS | 90-12-0 |
| Molekylær formel | C11 H10 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Naphthalene','1-methyl-, 1-Methylnaphthalene, Mechinafu H, Methynaph H, NSC 3574, α-Methylnaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-methylnaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.0783 |