Få mere at vide
1-Methylnaphthalene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861191
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861191 1 L
15841191 5 mL
15851191 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15861191 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8208091000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-12-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 142.2
Tekniske data
Smeltepunkt <-30°C
Tæthed 1.012 To 1.028 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 244°C to 245°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00004034
Mængde 1 L
Synonym 1-Methylnaphthalene, 1-Methylnaphthalene