Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylnaphthalene |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | >97 |
| Smeltepunkt | -22,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Kogepunkt | 240,0 °C til 243,0 °C |
| Flammepunkt | 82 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Methylnaphthalene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri