Få mere at vide
1-Methylnaphthalen, 96%
Artikelnummer. 10338793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338793 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10468280 100 g Glasflaske 100g
10021170 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127160025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-12-0
Molekylær formel C11H10
Molekylvægt (g/mol) 142.2
MDL nummer MFCD00004034
InChI nøgle QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC navn 1-methylnaphthalen
SMIL CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylnaphthalene
Navn note 97%
CAS min % >97%
Smeltepunkt -22.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 240.0°C to 243.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH3
Brydningsindeks 1.6130 to 1.6160
Mængde 2.5 kg
Beilstein 05, 566
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vægt 142.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylnaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri