Få mere at vide
1-Methylnaphthalen, 96%
Beskrivelse
1-Methylnaphthalen bruges som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges som udgangsmateriale af overfladeaktivt middel, vandreducerende middel, dispergeringsmiddel og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-methylnaphthalen-d10 under anvendelse af deuteriumoxid, natriumdeuteroxid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Methylnaphthalen bruges som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges som udgangsmateriale af overfladeaktivt middel, vandreducerende middel, dispergeringsmiddel og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-methylnaphthalen-d10 under anvendelse af deuteriumoxid, natriumdeuteroxid.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, peroxider og oxygen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylnaphthalene |
| Smeltepunkt | -22 °C |
| Tæthed | 1.024 |
| Kogepunkt | 240 °C til 243 °C |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.615 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 506793 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, alkohol, ethanol, ether og benzen. |
| Vis mere |