Få mere at vide
1-Methylnaphthalene, 96%
Artikelnummer. 11468226
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11468226
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15327.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.201 g/mol
1-Methylnaphthalen bruges som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges som udgangsmateriale af overfladeaktivt middel, vandreducerende middel, dispergeringsmiddel og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-methylnaphthalen-d10 under anvendelse af deuteriumoxid, natriumdeuteroxid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylnaphthalen bruges som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges som udgangsmateriale af overfladeaktivt middel, vandreducerende middel, dispergeringsmiddel og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-methylnaphthalen-d10 under anvendelse af deuteriumoxid, natriumdeuteroxid.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, peroxider og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-12-0
Molekylær formel C11H10
Molekylvægt (g/mol) 142.201
MDL nummer MFCD00004034
InChI nøgle QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC navn 1-methylnaphthalen
SMIL CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylnaphthalene
Smeltepunkt -22°C
Tæthed 1.024
Kogepunkt 240°C to 243°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.615
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 506793
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ethanol,ether and benzene.
Formel vægt 142.2
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylnaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Methylnaphthalene