Få mere at vide
1-Methylnaphthalen, 96%
Artikelnummer. 11434160
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434160 25 g 25g
11468226 100 g 100g
11478226 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15327.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142,201 g/mol
1-Methylnaphthalen bruges som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges som udgangsmateriale af overfladeaktivt middel, vandreducerende middel, dispergeringsmiddel og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-methylnaphthalen-d10 under anvendelse af deuteriumoxid, natriumdeuteroxid
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylnaphthalen bruges som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges som udgangsmateriale af overfladeaktivt middel, vandreducerende middel, dispergeringsmiddel og lægemidler. Yderligere anvendes det til fremstilling af 1-methylnaphthalen-d10 under anvendelse af deuteriumoxid, natriumdeuteroxid.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, peroxider og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-12-0
Molekylær formel C11H10
Molekylvægt (g/mol) 142.201
MDL nummer MFCD00004034
InChI nøgle QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
IUPAC navn 1-methylnaphthalen
SMIL CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylnaphthalene
Smeltepunkt -22°C
Kogepunkt 240°C to 243°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 506793
Formel vægt 142.2
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylnaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylnaphthalene