Få mere at vide
1-Methylinosine, MedChemExpress
Beskrivelse
1-Methylinosine is a modified nucleotide found at position 37 in tRNA 3' to the anticodon of eukaryotic tRNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylinosine |
| CAS | 2140-73-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H14N4O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N1-Methylinosine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (73.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1C=NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=N3)=C3C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.25 |
| Vis mere |