Få mere at vide
1-Methylindole, 98+%
Artikelnummer. 10616582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616582 5 g Glasflaske 5g
10327320 25 g Glasflaske 25g
10752115 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-76-9
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00005800
InChI nøgle BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
PubChem CID 11781
IUPAC navn 1-methylindol
SMIL CN1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindole
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til hvid
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 236°C to 239°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6060 to 1.608
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.