Få mere at vide
1-methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494334
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494334 50 g 50g
11484334 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494334 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12605.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
1-Methylindol er nyttig til bestemmelse af associationskonstanten for elektrondonor-acceptorkomplekserne med 1-(2,4,6-trinitrophenyl)propan-2-on. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af polycykliske derivater af indoler, bisindolderivater og farmaceutisk aktive 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det bruges også som en reaktant til fremstilling af Positron Emission Tomography (PET ) billeddannende midler af proteinkinase C (PKC) og glycogensyntase-kinase-3 (GSK-3).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylindol er nyttig til bestemmelse af associationskonstanten for elektrondonor-acceptorkomplekserne med 1-(2,4,6-trinitrophenyl)propan-2-on. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af polycykliske derivater af indoler, bisindolderivater og farmaceutisk aktive 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det bruges også som en reaktant til fremstilling af Positron Emission Tomography (PET ) billeddannende midler af proteinkinase C (PKC) og glycogensyntase-kinase-3 (GSK-3).
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-76-9
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00005800
InChI nøgle BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
PubChem CID 11781
IUPAC navn 1-methylindol
SMIL CN1C=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindole
Tæthed 1.048
Kogepunkt 237°C to 239°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.6065
Mængde 50 g
Beilstein 111026
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%