Få mere at vide
1-methylindol, 98%
Beskrivelse
1-Methylindol er nyttig til bestemmelse af associationskonstanten for elektrondonor-acceptorkomplekserne med 1-(2,4,6-trinitrophenyl)propan-2-on. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af polycykliske derivater af indoler, bisindolderivater og farmaceutisk aktive 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det bruges også som en reaktant til fremstilling af Positron Emission Tomography (PET ) billeddannende midler af proteinkinase C (PKC) og glycogensyntase-kinase-3 (GSK-3).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Methylindol er nyttig til bestemmelse af associationskonstanten for elektrondonor-acceptorkomplekserne med 1-(2,4,6-trinitrophenyl)propan-2-on. Det fungerer som en reaktant til fremstilling af polycykliske derivater af indoler, bisindolderivater og farmaceutisk aktive 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger. Det bruges også som en reaktant til fremstilling af Positron Emission Tomography (PET ) billeddannende midler af proteinkinase C (PKC) og glycogensyntase-kinase-3 (GSK-3).
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylindole |
| Tæthed | 1.048 |
| Kogepunkt | 237 °C til 239 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.6065 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 111026 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Methylindole
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylindole