Få mere at vide
1-methylindol-3-carboxaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391547 5 g 5g
11381547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02212.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
1-Methylindol-3-carboxaldehyd anvendes som reaktant til fremstilling af nitroolefiner ogβ -nitroalkoholer via mikrobølge- eller ultralydsassisteret Henry reaktioner, reaktant til syntese af quinolinoner via tre-komponent Ugi reaktion, reaktant til syntese afα -ketoamider som inhibitorer af Dengue-virusprotease med antiviral aktivitet i cell-culture , reaktant til fremstilling af thiazolopyrimidinoner som inhibitorer af Bcl-2-proteiner, reaktant til fremstilling af vinylindoler via Peterson-olefinering eller olefinering med Nysted-reagens, reaktant til fremstilling af indolylalkener fra mikrobølge-forstærket Knoevenagel-kondensation som antibakterielle midler, der anvendes i-3-Methyl-indole, som anvendes i 1-3-Methyl-indole. (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitril, via basekatalyseret kondensation med thiophen-3-acetonitril. Det blev også brugt til fremstilling af monomer, der kræves til syntese af poly(3-vinyl-1-methylindol).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylindol-3-carboxaldehyd anvendes som reaktant til fremstilling af nitroolefiner ogβ -nitroalkoholer via mikrobølge- eller ultralydsassisteret Henry reaktioner, reaktant til syntese af quinolinoner via tre-komponent Ugi reaktion, reaktant til syntese afα -ketoamider som inhibitorer af Dengue-virusprotease med antiviral aktivitet i cell-culture , reaktant til fremstilling af thiazolopyrimidinoner som inhibitorer af Bcl-2-proteiner, reaktant til fremstilling af vinylindoler via Peterson-olefinering eller olefinering med Nysted-reagens, reaktant til fremstilling af indolylalkener fra mikrobølge-forstærket Knoevenagel-kondensation som antibakterielle midler, der anvendes i-3-Methyl-indole, som anvendes i 1-3-Methyl-indole. (Z)-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-(thiophen-3-yl)acrylonitril, via basekatalyseret kondensation med thiophen-3-acetonitril. Det blev også brugt til fremstilling af monomer, der kræves til syntese af poly(3-vinyl-1-methylindol).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19012-03-4
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00014570
InChI nøgle KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
IUPAC navn 1-methylindol-3-carbaldehyd
SMIL CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 5 g
Beilstein 121302
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 159.19
Procent renhed ≥98%