Få mere at vide
1-Methylindole-3-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10514351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10514351 1 g Glasflaske 1g
10737602 10 g Glasflaske 10g
10772705 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331610010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19012-03-4 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19012-03-4
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00014570
InChI nøgle KXYBYRKRRGSZCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methylindole-3-carboxaldehyde, 1-methyl-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methylindole, 1-methyl-3-formylindole, n-methyl-3-formylindole, indole-3-carboxaldehyde, 1-methyl, 3-formyl-1-methyl-1h-indole, n-methyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 87894
IUPAC navn 1-methylindol-3-carbaldehyd
SMIL CN1C=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Farve Brun eller Orange til Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks