Få mere at vide
1-methylindol-3-carbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497087 1 g 1g
15417097 250 mg 250mg
15407097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34157.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24662-37-1 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24662-37-1
Molekylær formel C10H8N2
Molekylvægt (g/mol) 156.188
MDL nummer MFCD00466602
InChI nøgle FBAXZPMXGBNBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2307681
IUPAC navn 1-methylindol-3-carbonitril
SMIL CN1C=C(C2=CC=CC=C21)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindole-3-carbonitrile
Smeltepunkt 55°C to 56°C
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-1h-indole-3-carbonitrile, 3-cyano-1-methylindole, 1h-indole-3-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-3-carbonitrile, 1-methyl, d06fsr, 3-cyano 1-methyl-1h-indole, fbaxzpmxgbnbpe-uhfffaoysa
Formel vægt 156.19
Procent renhed 96%