Få mere at vide
1-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylindole-3-acetic Acid |
| CAS | 1912-48-7 |
| Molekylær formel | C11H11NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, (1-Methylindol-4-yl)acetic Acid, 1-Methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 1-Methylindole-3-acetic Acid, 1-Methylindolyl-3-acetic Acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-(1-Methyl-3-indolyl)acetic Acid, 2-(N-Methylindole-3-yl)acetic Acid, N-Methylindole-3-acetic Acid, N-Methylindoleacetic Acid, NSC 78007 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-12-7-8(6-11(13)14)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cn1cc(CC(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-(1-methylindol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.079 |