Få mere at vide
1-Methylindol-2-boronsyre, 95%
Beskrivelse
Reaktant til Suzuki-Miyaura kobling. Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens, der derfor bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes også som råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant til Suzuki-Miyaura kobling. Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens, der derfor bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Anvendes også som råmateriale i organisk syntese.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylindole-2-boronic acid |
| Smeltepunkt | 108 °C til 112 °C |
| Mængde | 250 mg |
| IUPAC navn | (1-methyl-lH-indol-2-yl)borsyre |
| Formel vægt | 174.99 |
| Procent renhed | 95% |