Få mere at vide
1-methylindazol-6-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965049 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965049 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11965049 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430480010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1150114-80-9 | C8H9BN2O2 | 175.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindazole-6-boronic acid
CAS 1150114-80-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 259,8 °C til 261,2 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9BN2O2
MDL nummer MFCD09870053
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-1h-indazol-6-yl boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-6-boronic acid, 1-methylindazole-6-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-6-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-6-ylboronic acid, 6-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, pubchem20896, acmc-2099ne, 1-methyl-indazole-6-boronic acid
InChI nøgle OMVQAWCHQBKZCF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1N=CC2=CC=C(C=C12)B(O)O
IUPAC navn (1-methylindazol-6-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 175.98
PubChem CID 44118215
Formel vægt 175.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindazole-6-boronic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.