Få mere at vide
1-Methylindazole-3-carboxylsyre (Granisetron-urenhed D), TRC
Artikelnummer. 30135484
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135484 50 mg
30138040 1 g
17942495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31345550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50890-83-0
Molekylær formel C9 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Synonym 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-, 1-Methylindazole-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-methylindazole
IUPAC navn 1-methylindazol-3-carboxylsyre
SMIL Cn1nc(C(=O)O)c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 176.0586
Procent renhed >95%