Få mere at vide
1-Methylindazol-3-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11357069
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357069 5 g 5g
11347069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26879.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 50890-83-0 | C9H8N2O2 | 176,175 g/mol
1-Methylindazol-3-carboxylsyre bruges som vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et farmaceutisk adjuvans, Granisetron Impurity D.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylindazol-3-carboxylsyre bruges som vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et farmaceutisk adjuvans, Granisetron Impurity D.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50890-83-0
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
MDL nummer MFCD00272569
InChI nøgle OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid, n-methyl-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-indazole-3-carboxylic acid, n-methylindazole-3-carboxylic acid, 1-methylindozole-3-carboxylic acid, n-methyl-indozole-3-carboxylic acid, n-methyl-1h indazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-indazolecarboxylicacid
PubChem CID 689105
IUPAC navn 1-methylindazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylindazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽218 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i DMSO og Methanol.
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%