Få mere at vide
1-Methylindan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylindan |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(8)9/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 132.0939 |