Få mere at vide
1-Methylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30041061
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041061 1 g
30040370 10 g
30010392 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3129801G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-47-7
Molekylvægt (g/mol) 82.1
SMIL Cn1ccnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4H6N2
Mængde 1 g
Procent renhed >95%