Få mere at vide
1-Methylimidazole-d6, TRC
Artikelnummer. 30240684
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30240684 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31298950MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole-d6
CAS 285978-27-0
Molekylær formel C4 D6 N2
Mængde 50 mg
Synonym 1H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 1-(Methyl-d3)-1H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), 1-(Methyl-d3)-1H-imidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d6, 1-Methyl-1H-imidazole-D6, 1-Methylimidazole-d6
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,4,5-trideuterio-1-(trideuteriomethyl)imidazole
Molekylvægt (g/mol) 88.1408
Formel vægt 88.0908