Få mere at vide
1-Methylimidazole-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylimidazole-d6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 88.0908 |