missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methylimidazole-d3 (ring-d3), TRC

Artikelnummer. 30477057
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477057 5 mg
30476729 50 mg
30471760 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3129815MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4166-68-1
Molekylær formel C4 D3 H3 N2
Molekylvægt (g/mol) 85.122
Synonym 1H-Imidazole-2,4,5-d3, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1H-imidazole-2,4,5-d3 (ACI), Imidazole-2,4,5-d3, 1-methyl- (7CI, 8CI), 1-Methylimidazole-2,4,5-d3, N-Methylimidazole-d3, 1-Methyl-1H-imidazole-2,4,5-D3, 1-Methylimidazole-d3, 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3)
IUPAC navn 2,4,5-trideuterio-1-methylimidazole
SMIL [2H]c1nc([2H])n(C)c1[2H]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3)
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
Formel vægt 85.072
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.