Få mere at vide
1-Methylimidazole-d3 (ring-d3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylimidazole-d3 (ring-d3) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D |
| Formel vægt | 85.072 |