Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1-Methylimidazol, til biokemi, vandfri, AcroSeal™
Artikelnummer. 16328247 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16328247 1 L
16338247 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16328247 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465290010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-47-7
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00005292
InChI nøgle MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methyl-lH-imidazol
SMIL CN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole
Smeltepunkt -2.0°C
Tæthed 1.0300 g/mL
Kogepunkt 198.0°C
Flammepunkt 92°C
Brydningsindeks 1.4955 to 1.4975
Mængde 1 L
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 82.12
Grad Biokemi