Få mere at vide
1-Methylimidazol, 99%
Artikelnummer. 11444160
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444160 2 kg 2kg
11404284 100 g 100g
11414284 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12575.A3
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
1-Methylimidazol bruges som en precursor til syntesen af pyrrol-imidazolpolyamider, ioniske væsker såsom 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Det er aktivt involveret i at fjerne syre under produktionen af diethoxyphenylphosphin. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylimidazol bruges som en precursor til syntese af pyrrol-imidazolpolyamider, ioniske væsker såsom 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Det er aktivt involveret i at fjerne syre under produktionen af diethoxyphenylphosphin. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 616-47-7
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00005292
InChI nøgle MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
SMIL CN1C=CN=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.031
Kogepunkt 195°C to 197°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 2 kg
FN nummer UN3267
Beilstein 105197
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn 1-methylimidazol
Formel vægt 82.11
Procent renhed 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylimidazole
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.