Få mere at vide
1-Methylimidazol, 99%
Artikelnummer. 11414284
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414284 500 g 500g
11404284 100 g 100g
11444160 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12575.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 616-47-7 | C4H6N2 | 82,11 g/mol
1-Methylimidazol bruges som en precursor til syntesen af pyrrol-imidazolpolyamider, ioniske væsker såsom 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Det er aktivt involveret i at fjerne syre under produktionen af diethoxyphenylphosphin. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Methylimidazol bruges som en precursor til syntese af pyrrol-imidazolpolyamider, ioniske væsker såsom 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Det er aktivt involveret i at fjerne syre under produktionen af diethoxyphenylphosphin. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-47-7
Molekylær formel C4H6N2
Molekylvægt (g/mol) 82.11
MDL nummer MFCD00005292
InChI nøgle MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
SMIL CN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole
Smeltepunkt -6 °C
Tæthed 1.031
Kogepunkt 195 °C til 197 °C
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 500 g
FN nummer UN3267
Beilstein 105197
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn 1-methylimidazol
Formel vægt 82.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylimidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methylimidazole