Få mere at vide
1-methylimidazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433667
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433667 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15433667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27338.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 39021-62-0 | C5H6N2O | 110,116 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole-5-carboxaldehyde
CAS 39021-62-0
Smeltepunkt 52 °C til 57 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C5H6N2O
MDL nummer MFCD00030439
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
InChI nøgle BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=NC=C1C=O
IUPAC navn 3-methylimidazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 110.116
PubChem CID 573592
Formel vægt 110.12
Procent renhed 97%