Få mere at vide
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418357
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418357 250 mg 250mg
15408357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51866.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41716-18-1
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD02179560
InChI nøgle WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazole-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazolecarboxylicacid, pubchem9001, acmc-1am6x, 1-methyl-4-imidazolic acid, ksc237q3j, 1-methyl-4-imidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-4carboxylic acid
PubChem CID 541509
ChEBI CHEBI:74746
IUPAC navn 1-methylimidazole-4-carboxylic acid
SMIL CN1C=C(N=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 241°C to 243°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 126.11
Procent renhed 95%