Få mere at vide
1-Methylimidazole-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylimidazole-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 20485-43-2 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | Cn1ccnc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methylimidazole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vægt | 126.0429 |