Få mere at vide
1-Methylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylhydantoin |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8) |
| Formel vægt | 114.0429 |