Få mere at vide
1-Methylhistamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylhistamine Dihydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H |
| Formel vægt | 197.0487 |