Få mere at vide
1-Methylguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16487477 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16487477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113136
MedChemExpress 1-Methylguanosine is a methylated nucleoside originating from RNA degradation. 1-Methylguanosine is a tumour marker.
1-Methylguanosine is a methylated nucleoside originating from RNA degradation. 1-Methylguanosine is a tumour marker.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methylguanosine
CAS 2140-65-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N5O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (420.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N(C)C3=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 297.27
Formel vægt 297.27
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid